Få mere at vide
Jern(III)sulfathydrat, Puriss. pa, 21-23 % Fe-basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603310 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Emballage:
Papir/polypose
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15603310
Brand: Honeywell-Fluka 312351KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, 21-23 % Fe-basis
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-10-7, 7664-93-9
Molekylær formel Fe2H2O13S3
Molekylvægt (g/mol) 417.87
MDL nummer MFCD00011007
InChI nøgle VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonym Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
IUPAC navn jern(3+);trisulfat;hydrat
SMIL O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) sulfate hydrate
Navn note Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
CAS Max % 98.0000%, 2.0000%
Mængde 1 kg
Lineær formel Fe2(SO4)3 · xH2O
FN nummer UN3260
Formel vægt 399.88
Procent renhed 21 to 23% (Fe basis)
Grad puriss. pa
Emballage Poly flaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iron(III) sulfate hydrate