Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) sulfate hydrate |
| Navn note | Fe 21-23 % |
| CAS Max % | 98.0000%, 2.0000% |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 21 to 23% |
| Assay Procent Noter | of Fe |
| Lineær formel | H2SO4 |
| FN nummer | UN3260 |
| Formel vægt | 399.88 |
| Tab ved tørring | 7.0 - 20.0% |
| Show More |