Få mere at vide
Jern(III) Pyrofosfat, TRC
Artikelnummer. 30404707
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30404707 50 g
1 options
Artikelnummer. 30404707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77523550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) Pyrophosphate
CAS 10058-44-3
Mængde 50 g
Molekylær formel Fe4(P2O7)3
Synonym Ferric Pyrophosphate
InChI formel InChI=1S/4Fe.3H4O7P2/c;;;;3*1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;3*(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+3;;;/p-12
SMIL [Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn jern(3+); fosfonatoffat
Molekylvægt (g/mol) 745.21
Formel vægt 745.4755