Få mere at vide
Jern(III)phosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327398
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327398 1 kg 1kg
11307398 250 g 250g
11317398 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031106.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51833-68-2 | FeH2O5P | 168.83 g/mol
Poly(methylmethacrylat) bruges i linserne til udvendige lygter til bil- og bilkomponenter, såsom badges, rat, omdrejningstællerdæksler, advarselstrekanter og frontpaneler. Det er i form af plader, der bruges i brudsikre paneler til bygning af vinduer, ovenlys, skudsikre sikkerhedsbarrierer, badekar, LCD-skærme, møbler og mange andre applikationer. Det bruges som matrix i laserfarve-dopede organiske solid-state gain-medier til afstembare solid state farvelasere. Ydermere bruges det som et skjold til at stoppe beta-stråling udsendt fra radioisotoper, som dosimeteranordninger under gammabestrålingsprocessen og som et dispergeringsmiddel til keramiske pulvere for at stabilisere kolloide suspensioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51833-68-2
Molekylær formel FeH2O5P
Molekylvægt (g/mol) 168.83
MDL nummer MFCD00016096
InChI nøgle RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
PubChem CID 21410239
SMIL O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) phosphate hydrate
Navn note hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn jern(3+);phosphat;hydrat
Formel vægt 150.82 (anhydrous)
Udseende Off-white powder