Få mere at vide
Jern(III)phosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317398
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11317398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031106.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51833-68-2 | FeH2O5P | 168.83 g/mol
Poly(methylmethacrylat) bruges i linserne til udvendige lygter til bil- og bilkomponenter, såsom badges, rat, omdrejningstællerdæksler, advarselstrekanter og frontpaneler. Det er i form af plader, der bruges i brudsikre paneler til bygning af vinduer, ovenlys, skudsikre sikkerhedsbarrierer, badekar, LCD-skærme, møbler og mange andre applikationer. Det bruges som matrix i laserfarve-dopede organiske solid-state gain-medier til afstembare solid state farvelasere. Ydermere bruges det som et skjold til at stoppe beta-stråling udsendt fra radioisotoper, som dosimeteranordninger under gammabestrålingsprocessen og som et dispergeringsmiddel til keramiske pulvere for at stabilisere kolloide suspensioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51833-68-2
Molekylær formel FeH2O5P
Molekylvægt (g/mol) 168.83
MDL nummer MFCD00016096
InChI nøgle RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
PubChem CID 21410239
SMIL O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) phosphate hydrate
Navn note hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn jern(3+)hydratfosfat
Formel vægt 150.82 (Anhydrous)
Udseende Off-white powder