Få mere at vide
Jern(III)phosphathydrat, ekstra rent, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10433545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10433545 500 g Glasflaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10433545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389955000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51833-68-2 | FeH2O5P | 168.83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) phosphate hydrate
CAS 51833-68-2
Farve Hvid
Fysisk form Powder, Crystals, Granules and/or Chunks
Mængde 500 g
Molekylær formel FeH2O5P
Lineær formel FePO4·xH2O
MDL nummer MFCD00150236
Synonym ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC navn jern(3+)hydratfosfat
Molekylvægt (g/mol) 168.83
PubChem CID 21410239
Formel vægt 150.82
Procent renhed 26.0 to 32.0% (as Fe)
Grad Ekstra ren
Tab ved tænding 32.5 % max.