Få mere at vide
Jern(III) perklorathydrat, TRC
Artikelnummer. 30407823
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30407823 10 g
1 options
Artikelnummer. 30407823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77521310G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) Perchlorate Hydrate
CAS 15201-61-3
Molekylær formel Cl3FeH2O13
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
SMIL O.[Fe+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC navn jern(3+); triperchlorat; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 372.21
Formel vægt 370.791