missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Jern(III) perklorathydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) Perchlorate Hydrate |
| CAS | 15201-61-3 |
| Molekylær formel | Cl3FeH2O13 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3 |
| SMIL | O.[Fe+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | jern(3+); triperchlorat; Hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.21 |
| Formel vægt | 370.791 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?