Få mere at vide
Jern(III) perchlorathydrat, reagenskvalitet
Beskrivelse
Jern(III)-perchlorathydrat anvendes som udgangsmateriale til syntesen af et tris-salicylat Fe(III)-kompleks med bidentate chelaterende enheder, der tillader to koordinationsmåder. Det bruges også som en katalysator til syntese af fulleren-fusionerede lactoner,α -Carbonylfuraner via one-pot ringslutning, fullerodioxolaner via heterocyklisering, dialylerede indoler via dobbeltalkylering, arylestere via oxidativ esterificering og som et kemisk actinometer baseret på fotolyse af ferrioxalat i nærvær af polyoxometalat i vandig opløsning, som en oxidant i kemiske polymeriseringer i flydende nanospolymerisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) perchlorate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 354.19 (Vandfri) |
| Grad | Reagens |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(II) perchlorate hydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.