Få mere at vide
Jern(III)oxid, TRC
Artikelnummer. 30408254
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30408254 1 g
1 options
Artikelnummer. 30408254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7752101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (III) Oxide
Mængde 1 g
Molekylær formel Fe2 O3
Synonym Iron Oxide Pigment Red, Iron oxide (Fe2O3), α-Ferric oxide, α-Iron oxide, γ-Ferric oxide, γ-Iron oxide (Fe2O3), γ-MRD, γ-MYD, Iron Oxide Red, Iron Oxide Red 110M, Iron Oxide Red 130A, Iron Oxide Red 130M, Iron Oxide Red N 135, Iron Oxide Red Transparent 288VN, Iron Oxides CI 77491, Iron Red 2597, Iron Red 3602, Iron Red 4597, Iron Red 5597, Iron Red 6597, Iron Red TP 303, Iron minium, Iron oxide, Iron oxide (Fe2O3) nanoparticles, Iron oxide (FeO1.5), Iron red, Iron sesquioxide, Iron sesquioxide (Fe2O3), Iron trioxide, Iron(3+) oxide, Iron(III) oxide, Pigment Red 101
InChI formel InChI=1S/2Fe.3O
SMIL O=[Fe]O[Fe]=O
IUPAC navn oxo(oxoferriooxy)jern
Molekylvægt (g/mol) 159.69
Formel vægt 159.8546