Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(Iii) Oxide |
| CAS | 1309-37-1 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | Fe2O3 |
| MDL nummer | MFCD00011008 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| InChI nøgle | JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Fe][Fe](=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | trioxodiiron |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.69 |
| Vis mere |