Få mere at vide
Jern(III) Oxid, renset, Solstice
Artikelnummer. 15641130
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15641130 6 x 250 g Pakke med 6
15621130 250 g 250g
15611130 1 kg 1kg
15631130 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15641130 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 123426X250G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
renset,≥ 95 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-37-1
Molekylær formel Fe2O3
Molekylvægt (g/mol) 159.69
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trioxodijern
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(Iii) Oxide
Mængde 6 x 250 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 159.69
Procent renhed ≥95 %
Grad renset