Få mere at vide
Jern(III)oxid, renset, ≥95%, Solstice
Artikelnummer. 16685733
Skift visning
10 kg
Artikelnummer.
16685733 10 kg
1 options
Artikelnummer. 16685733 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1234210KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) oxide
Smeltepunkt 1.565 °C
CAS 1309-37-1
Farve Rød
CAS Max % 1
pH 4 til 8
Mængde 10 kg
Molekylær formel Fe2O3
Lineær formel Fe2O3
MDL nummer MFCD00011008
Synonym Ferric oxide
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC navn trioxodijern
Molekylvægt (g/mol) 159.69
Grad Syntese
Tæthed 5 g/cm3 (20 °C)