Få mere at vide
Iron(III) Oxide, Pure, Calcined, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020190 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10020190 1 kg Glass Jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10020190 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/1013/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
1kg, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 1538°C
CAS 1309-37-1
Farve Red
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel Fe2O3
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC navn trioxodiiron
Molekylvægt (g/mol) 159.69
Formel vægt 159.69g/mol
Emballage Glass Jar