Få mere at vide
Jern(III)oxid, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380989
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380989 100 g 100g
11370989 25 g 25g
11360989 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11380989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010716.22
Request Bulk or Custom Format
Jern(III)oxid fungerer som et pigment i maling, belægninger og farvede betoner, der anvendes i termalit. Jernoxid er en lavpris, ikke-toksisk, miljøvenlig katalysator til forskellige reaktioner, såsom oxidation af kulilte, reduktion af nitrogenoxider og svovldioxid med CO, fotokatalytisk spaltning af vand, Fischer-Tropsch syntese af kulbrinter, katalytisk nedbrydning af industrielle farvestoffer, vand-gas-omdannelse af diamond-nuclear-reaktioner og andre miljøvenlige skiftreaktioner. skadelige aromatiske forbindelser, dehydrogenering af ethylbenzen til styren og katalytiske oxidationer af forskellige organiske forbindelser. Det bruges i magnetiske lagerenheder og til fremstilling af jern, stål og legeringer. Det fungerer som en katalysator i den kemiske oxidation af hydrogenperoxid, der anvendes til behandling af forurenet vand med hydrogenperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-37-1
Molekylær formel Fe2O3
Molekylvægt (g/mol) 159.69
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trioxodijern
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) oxide
Smeltepunkt 1565°C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4028
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in dilute acids.
Formel vægt 159.69
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 5.24 g/mL