Få mere at vide
Jern(III)oxid, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Description
Jern(III)oxid fungerer som et pigment i maling, belægninger og farvede betoner, der anvendes i termalit. Jernoxid er en lavpris, ikke-toksisk, miljøvenlig katalysator til forskellige reaktioner, såsom oxidation af kulilte, reduktion af nitrogenoxider og svovldioxid med CO, fotokatalytisk spaltning af vand, Fischer-Tropsch syntese af kulbrinter, katalytisk nedbrydning af industrielle farvestoffer, vand-gas-omdannelse af diamond-nuclear-reaktioner og andre miljøvenlige skiftreaktioner. skadelige aromatiske forbindelser, dehydrogenering af ethylbenzen til styren og katalytiske oxidationer af forskellige organiske forbindelser. Det bruges i magnetiske lagerenheder og til fremstilling af jern, stål og legeringer. Det fungerer som en katalysator i den kemiske oxidation af hydrogenperoxid, der anvendes til behandling af forurenet vand med hydrogenperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) oxide |
| Smeltepunkt | 1565 °C |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 5.24 g/mL |
| Merck Index | 14,4028 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligt i fortyndede syrer. |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.