Få mere at vide
Jern(III)oxid, industrielt, NanoArc™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462097
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462097 25 g 25g
15472097 100 g 100g
15482097 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045007.14
Request Bulk or Custom Format
Nanoarc Industrielt jernoxid er et gammafasemateriale til generel brug, der er egnet til brug i katalytiske applikationer såsom ammoniaksyntese og dehydrogeneringsreaktioner. Fremstillet af Growing Nanocrystals.
NanoArc™ magnetisk jernoxid er et meget magnetisk materiale, hvori krystallitterne er> 98 %γ -fase. Dette materiale er velegnet til en række anvendelser, der kræver stærke magnetiske egenskaber og smalle partikler. Jern(III)oxid fungerer som et pigment i maling, belægninger og farvet beton, der anvendes i termalit. Jernoxid er en lavpris, ikke-toksisk, miljøvenlig katalysator til forskellige reaktioner, såsom oxidation af kulilte, reduktion af nitrogenoxider og svovldioxid med CO, fotokatalytisk spaltning af vand, Fischer-Tropsch syntese af kulbrinter, katalytisk nedbrydning af industrielle farvestoffer, vand-gas-omdannelse af diamond- og andre omdannelsesreaktioner i miljøet, skadelige aromatiske forbindelser, dehydrogenering af ethylbenzen til styren og katalytiske oxidationer af forskellige organiske forbindelser. Det bruges i magnetiske lagerenheder og til fremstilling af jern, stål og legeringer. Det fungerer som en katalysator i den kemiske oxidation af hydrogenperoxid, der anvendes til behandling af forurenet vand med hydrogenperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
S.A. 30-60m2 / g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-37-1
Molekylær formel Fe2O3
Molekylvægt (g/mol) 159.69
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trioxodijern
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) oxide
Smeltepunkt 1565°C
Navn note Industrial
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in dilute acids.
Formel vægt 159.69
Lugt Odorless
Tæthed 5.24