Få mere at vide
Iron(Iii) Oxide, Solstice
Artikelnummer. 15613160 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613160 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15613160 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31005025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Powder, <5 μm,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(Iii) Oxide
CAS 1309-37-1
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Molekylær formel Fe2O3
MDL nummer MFCD00011008
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC navn trioxodiiron
Molekylvægt (g/mol) 159.69
Formel vægt 159.69g/mol
Procent renhed ≥99%