Få mere at vide
Jern(III)oxid, EssentQ, Scharlab
Artikelnummer. 11374194
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374194 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11374194 Leverandør Scharlab Leverandørnr. HI03410500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
CAS 1309-37-1
Mængde 500 g
Molekylær formel Fe2O3
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC navn trioxodijern
Molekylvægt (g/mol) 159.69
Grad EssentQ