Få mere at vide
Jern(III)oxid, kosmetisk, NanoArc™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422067 25 g 25g
11440870 100 g 100g
11450870 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044895.14
 Begrænset vare
På lager
Nanoarc Kosmetisk jernoxid er et rødbrunt materiale med unikke kosmetiske kvaliteter. Den lille partikelstørrelse resulterer i en stærk farveudvikling kombineret med høj gennemsigtighed, for et unikt glødende look
NanoArc kosmetisk jernoxid er et rødbrunt materiale, der tilbyder unikke kosmetiske kvaliteter. Den lille partikelstørrelse resulterer i en stærk farveudvikling kombineret med høj gennemskinnelighed for et unikt glødende look.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
S.A. 30-60m2 / g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-37-1
Molekylær formel Fe2O3
Molekylvægt (g/mol) 159.69
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trioxodijern
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) oxide, cosmetic
Smeltepunkt 1565 °C
Navn note Solgt i samarbejde med Nanophase Technologies Corporation
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
Formel vægt 159.69
Lugt Lugtfri
Udseende Rødbrunt pulver
Tæthed 5.24