Få mere at vide
Jern(III)oxid, alfafase, nanopulver, 98% (metalbaseret), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Jernoxid bruges til polering af ædle metaller og diamanter samt i kosmetik. Syntetiske jernoxidpigmenter er et af de mest populære farvepigmenter på verdensplan til farvning af beton. Andre anvendelser inkluderer: belægning, trykfarve, maling, også som farvestof til byggematerialer, gummi, papirfremstilling. Ved fremstilling af ferriter. Bruges også til optagelse af bånd og pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron (III) oxide |
| Smeltepunkt | 1565 °C |
| Navn note | Alfa-fase |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,4028 |
| Opløselighedsinformation | Den er opløselig i varm saltsyre, let opløselig i svovlsyre. |
| Formel vægt | 159.69 |
| Vis mere |