Få mere at vide
Jern(III)oxid, alfafase, nanopulver, 98% (metalbaseret), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427375
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427375 25 g 25g
15437375 100 g 100g
15447375 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047044.14
Request Bulk or Custom Format
Jernoxid bruges til polering af ædle metaller og diamanter samt i kosmetik. Syntetiske jernoxidpigmenter er et af de mest populære farvepigmenter på verdensplan til farvning af beton. Andre anvendelser inkluderer: belægning, trykfarve, maling, også som farvestof til byggematerialer, gummi, papirfremstilling. Ved fremstilling af ferriter. Bruges også til optagelse af bånd og pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-37-1
Molekylær formel Fe2O3
Molekylvægt (g/mol) 159.69
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trioxodijern
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (III) oxide
Smeltepunkt 1565°C
Navn note alpha-phase
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4028
Opløselighedsinformation It is soluble In Warm Hydrochloric Acid,Slightly Soluble in Sulfuric Acid.
Formel vægt 159.69
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 5.24 g/mL