Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) oxide |
| Smeltepunkt | 1538,0 °C |
| Farve | Brun til Brun-Rød eller Rust |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 5.24 |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Tæthed | 5.2400g/mL |
| Lineær formel | Fe2O3 |
| Vis mere |