Få mere at vide
Jern(III)oxid, 98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361769
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361769 25 kg 25kg
11341769 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012375.C4
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1309-37-1 | Molekylformel: Fe2O3 | Molekylvægt: 159,69 g/mol
Det har mange anvendelser, hovedsageligt anvendt i jernindustrien, pigment, som fotokatalysator, medicin og poleringsjuveler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-37-1
Molekylær formel Fe2O3
Molekylvægt (g/mol) 159.69
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trioxodijern
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) oxide
Smeltepunkt 1565 °C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 kg
Udseende Rødbrunt pulver
Analyseprocentområde 98%
Tæthed 5.24
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand, opløselig i fortyndede syrer, sukkeropløsning og let opløselig i vinsyre, citronsyre og eddikesyre.
Formel vægt 159.69