Få mere at vide
Iron(III) oxide, 95%, pure
Artikelnummer. 15592343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15592343 5 kg 5kg
15582343 1 kg 1kg
15502353 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15592343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458700050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-37-1 | Fe2O3 | 159.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-37-1
Molekylær formel Fe2O3
Molekylvægt (g/mol) 159.69
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ferric oxide
IUPAC navn trioxodijern
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) oxide
Smeltepunkt 1538.0°C
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 94% min. (Iodometry)
Lineær formel Fe2O3
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Formel vægt 159.69
Procent renhed 95%
Grad Ren
Tab ved tørring 0.3% max.
Specifik vægtfylde 5.24
Tæthed 5.2400g/mL