Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) oxide |
| Smeltepunkt | 1538,0 °C |
| Mængde | 1 kg |
| Tab ved tørring | 0,3% maks. |
| Specifik vægtfylde | 5.24 |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Iodometri) |
| Tæthed | 5.2400g/mL |
| Lineær formel | Fe2O3 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i syrer, opløselig i alkohol og ether |
| Formel vægt | 159.69 |
| Vis mere |