Få mere at vide
Jern(III) oxalathexahydrat
Artikelnummer. 11387398
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387398 25 g 25g
11307408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031116.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 166897-40-1 | C6H12Fe2O18 | 483,834 g/mol
Jern(III)oxalathexahydrat bruges som katalysator til den reduktive og oxidative nedbrydning af iopamidol under UV- og synlig lysbestråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166897-40-1
Molekylær formel C6H12Fe2O18
Molekylvægt (g/mol) 483.834
MDL nummer MFCD00054430
InChI nøgle FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Synonym ferric oxalate hexahydrate
PubChem CID 131849393
IUPAC navn jern(3+);oxalat;hexahydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) oxalate hexahydrate
Mængde 25 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 483,84 (375,55 Vandfri)
Fysisk form Pulver