Få mere at vide
Jern(III) nitrat nonahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) Nitrate Nonahydrate |
| CAS | 7782-61-8 |
| Mængde | 500 mg |
| Molekylær formel | Fe(NO3)3 . 9H2O |
| InChI formel | InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;; |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | jern(3+); trinitrat; Nonahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 404 |
| Formel vægt | 403.9935 |