Få mere at vide
Jern(III) nitrat nonahydrat, TRC
Artikelnummer. 30391361
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30391361 10 g
1 options
Artikelnummer. 30391361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77521510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Mængde 10 g
Molekylær formel Fe(NO3)3 . 9H2O
InChI formel InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC navn jern(3+); trinitrat; Nonahydrat
Molekylvægt (g/mol) 404
Formel vægt 403.9935