Få mere at vide
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15894370
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894370 1 kg
15884370 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894370 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1038831000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) Nitrate Nonahydrate
Smeltepunkt 47°C
Mængde 1 kg
Molekylær formel Fe(NO3)3 · 9 H2O
MDL nummer MFCD00149708
Synonym Iron(III) nitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate nonahydrate
Molekylvægt (g/mol) 404
Grad Research
Tæthed 1.68 g/cm3 at 20°C