Få mere at vide
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10325950 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10325950 250 g 250g
10588420 500 g 500g
10427450 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10325950 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/1070/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 47°C
Farve Purple
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
IUPAC navn iron(3+) nonahydrate trinitrate
Formel vægt 404g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate