Få mere at vide
Jern(III) Nitrat Nonahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Jern(III) nitrat nonahydrat, certificeret AR til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 47 °C |
| Farve | Lilla |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| IUPAC navn | jern(3+) nonahydrattrinitrat |
| Formel vægt | 404g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate