Få mere at vide
Jern(III) nitrat nonahydrat, ACS, 98,0-101,0%
Artikelnummer. 11494990
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494990 5 x 2 kg 10kg
11307648 500 g 500g
11397638 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033315.F7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403,99 g/mol
Det bruges som katalysator til syntese af natriumamid fra natrium og ammoniak og til ætsning af sølv og sølvlegeringer. Jernnitrat bruges til syntese af organisk skabelonformede jernphosphater og fungerer som en effektiv katalysator ved enaminering af beta-dicarbonylforbindelser til beta-enaminoner. Jernnitratimprægnerede lerarter er nyttige som oxidationsmidler. Clayfen, fremstillet af jernnitrat og montmorillonit, bruges til oxidation af thioler til disulfid og alkoholer til aldehyder. Ferri-nitrat er nyttigt til regio- og stereo-selektiv nitrering af forskellige aromatiske, alifatiske og heteroaromatiske olefiner. Denne reaktion giver nitroolefiner med fremragende E-selektivitet. Med heteropolysyrer af Keggin-typen oxiderer den selektivt forskellige hydroxygrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC navn jern(3+) nonahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 125 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Iron(III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 47 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 x 2 kg
Lugt Surt
Følsomhed Fugtfølsom
Udseende Bleg lilla
Analyseprocentområde 98,0 til 101,0 %
Tæthed 1.684
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand, alkohol, acetone. Let opløselig i koldt og koncentreret HNO3Opløselig i vand, alkohol og acetone.
Formel vægt 403,99 (241,86 Vandfri)
Grad ACS