Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) nitrate nonahydrate |
| Smeltepunkt | 47,0 °C |
| Farve | Lilla |
| Fysisk form | Let klæbende krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.68 |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Iodometri) |
| Tæthed | 1.6800g/mL |
| Lineær formel | Fe(NO3)3·9H2O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.