Få mere at vide
Iron(III) nitrate nonahydrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10154170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10154170 250 g Plastflaske 250g
10256400 1 kg Plastflaske 1kg
11934271 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10154170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202492500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 47.0°C
Farve Lilla
Fysisk form Slightly Adhering Crystalline Powder
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometry)
Lineær formel Fe(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,4054
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
IUPAC navn jern(3+) nonahydrattrinitrat
Formel vægt 404
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.68
Tæthed 1.6800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate