Få mere at vide
Jern(III) nitrat nonahydrat, 98+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11316648
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316648 5 kg 5kg
11396638 100 g 100g
11306648 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012226.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1417.80 DKK
    1168.65 DKK / 5kg
    Spare 249.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403,99 g/mol
Det bruges som katalysator til syntese af natriumamid fra natrium og ammoniak og til ætsning af sølv og sølvlegeringer. Jernnitrat bruges til syntese af organisk skabelonformede jernphosphater og fungerer som en effektiv katalysator ved enaminering af beta-dicarbonylforbindelser til beta-enaminoner. Jernnitratimprægnerede lerarter er nyttige som oxidationsmidler. Clayfen, fremstillet af jernnitrat og montmorillonit, bruges til oxidation af thioler til disulfid og alkoholer til aldehyder. Ferri-nitrat er nyttigt til regio- og stereo-selektiv nitrering af forskellige aromatiske, alifatiske og heteroaromatiske olefiner. Denne reaktion giver nitroolefiner med fremragende E-selektivitet. Med heteropolysyrer af Keggin-typen oxiderer den selektivt forskellige hydroxygrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 125 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Iron(III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 47 °C
Navn note Indeholder overskydende HNO3
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Lugt Surt
Følsomhed Fugtfølsom
Udseende Bleg lilla krystallinsk
Analyseprocentområde >98% (metalbasis)
Tæthed 1.684
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol og acetone.
IUPAC navn jern(3+) nonahydrattrinitrat
Formel vægt 403,99 (241,86 Vandfri)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate