Få mere at vide
Jern(III)nitrat nonahydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11994271 10 kg Plast tromle 10kg
10596982 500 g Plastflaske 500g
10301741 3 kg Plastflaske 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423710100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC navn jern(3+) nonahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) Nitrate Nonahydrate
Smeltepunkt 47.0°C
Farve Grå til lilla
Fysisk form Adhering Crystalline Powder
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 98.0 to 101% (Complexometry)
Lineær formel Fe(NO3)3·9H2O
FN nummer 1466
Merck Index 15, 4054
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
Formel vægt 404
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 1.68
Damptryk Negligible
Oplysninger om nedbrydning Decomposition Information: < 100°C
Tæthed 1.6800g/mL