Få mere at vide
Jern(III) nitrat nonahydrat, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10596982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10596982 500 g Plastflaske 500g
10301741 3 kg Plastflaske 3kg
11994271 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10596982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 DKK
    603.65 DKK / 500g
    Spare 111.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC navn jern(3+) nonahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 47,0 °C
Farve Grå til lilla
Fysisk form Klæbende krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.68
Damptryk Ubetydeligt
Analyseprocentområde 98+%
Oplysninger om nedbrydning Dekomponeringsinformation: < 100 °C
Tæthed 1.6800g/mL
Lineær formel Fe(NO3)3·9H2O
FN nummer 1466
Merck Index 15, 4054
Formel vægt 404
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/saebe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.