Få mere at vide
Jern(III)nitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435965
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435965 25 g 25g
15425965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010715.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
Det bruges som katalysator til syntese af natriumamid fra natrium og ammoniak og til ætsning af sølv og sølvlegeringer. Jernnitrat bruges til syntese af organisk skabelonformede jernphosphater og fungerer som en effektiv katalysator ved enaminering af beta-dicarbonylforbindelser til beta-enaminoner. Jernnitratimprægnerede lerarter er nyttige som oxidationsmidler. Clayfen, fremstillet af jernnitrat og montmorillonit, bruges til oxidation af thioler til disulfid og alkoholer til aldehyder. Ferri-nitrat er nyttigt til regio- og stereo-selektiv nitrering af forskellige aromatiske, alifatiske og heteroaromatiske olefiner. Denne reaktion giver nitroolefiner med fremragende E-selektivitet. Med heteropolysyrer af Keggin-typen oxiderer den selektivt forskellige hydroxygrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylær formel FeH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 403.99
MDL nummer MFCD00149708
InChI nøgle SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC navn jern(3+) nonahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 125°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Iron(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 47°C
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vægt 241.86 (Anhydrous)
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Pale purple crystalline aggregates
Tæthed 1.684