Få mere at vide
Jern(III) nitrathydrat, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som katalysator til syntese af natriumamid fra natrium og ammoniak og til ætsning af sølv og sølvlegeringer. Jernnitrat bruges til syntese af organisk skabelonformede jernphosphater og fungerer som en effektiv katalysator ved enaminering af beta-dicarbonylforbindelser til beta-enaminoner. Jernnitratimprægnerede lerarter er nyttige som oxidationsmidler. Clayfen, fremstillet af jernnitrat og montmorillonit, bruges til oxidation af thioler til disulfid og alkoholer til aldehyder. Ferri-nitrat er nyttigt til regio- og stereo-selektiv nitrering af forskellige aromatiske, alifatiske og heteroaromatiske olefiner. Denne reaktion giver nitroolefiner med fremragende E-selektivitet. Med heteropolysyrer af Keggin-typen oxiderer den selektivt forskellige hydroxygrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 125 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 47 °C |
| Farve | Lilla |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Surt |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Udseende | Blege lilla krystallinske aggregater |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III) nitrate hydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.