Få mere at vide
Jern(III) meso-tetraphenylporphin-mu-oxo dimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466115
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466115 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15466115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033738.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12582-61-5 | C88H58Fe2N8O | 1355.177 g/mol
Jern(III) meso-tetraphenylporphin-μ -oxo dimer anvendt som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer
CAS 12582-61-5
Molekylær formel C88H58Fe2N8O
MDL nummer MFCD00058898
Mængde 500 mg
Synonym iron iii meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer, iron,m-oxobis 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphinato 2--kn21,kn22,kn23,kn24 di
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle JTFKJCUSDKAMIA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.O.[Fe+2].[Fe+2]
IUPAC navn jern(2+);5,10,15,20-tetraphenylporphyrin-22,24-diid;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 1355.177
PubChem CID 11981848
Formel vægt 1353.16
Fysisk form Fast stof