Få mere at vide
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Artikelnummer. 11393487
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393487 1 g 1g
11303497 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018829.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16456-81-8 | C44H30Cl3FeN4 | 776.947 g/mol
Jern(III) meso-tetraphenylporphinchlorid anvendes som katalyserende reagens til silyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16456-81-8
Molekylær formel C44H30Cl3FeN4
Molekylvægt (g/mol) 776.947
MDL nummer MFCD00012152
InChI nøgle QDTNPIPZGCOFPA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine iron iii chloride, acmc-20am7m, chloro 5,10,15,20-tetraphenyl porphyrinato iron iii, iron iii meso-tetraphenylporphine chloride
PubChem CID 67043998
IUPAC navn jern(3+);5,10,15,20-tetraphenyl-21,22-dihydroporphyrin;trichlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 704.04
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.