Få mere at vide
Jern(III) isopropoxid, 98%
Produktkod. 11396289
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
11396289 1 g -
11306299 5 g 5g
11316299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11396289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044873.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233,109 g/mol
Jern(III)isopropoxid anvendes inden for nanomaterialer og tyndfilm, teknik og miljø. Det anvendes til katalyse og syntese, energiomdannelse og lagring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14995-22-3
Molekylær formel C9H21FeO3
Molekylvægt (g/mol) 233.109
MDL nummer MFCD00070436
InChI nøgle QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
PubChem CID 11961763
IUPAC navn jern(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Iron (III) isopropoxide
Farve Grå
Emballage Ampul
Lineær formel Fe[OCH(CH3)2]3
Mængde 1 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
Formel vægt 233.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast masse
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) isopropoxide
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.