Få mere at vide
Jern(III) isopropoxid, 2,5% w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11354668
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354668 25 mL 25ml
11344668 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043024.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233,109 g/mol
Jern(III)isopropoxid anvendes i nanomaterialer& tynde film, teknik& miljø, katalyse& syntese og energiomdannelse& opbevaring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14995-22-3
Molekylær formel C9H21FeO3
Molekylvægt (g/mol) 233.109
MDL nummer MFCD00070436
InChI nøgle QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
PubChem CID 11961763
IUPAC navn jern(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (III) isopropoxide
Farve Rød til Brun
Tæthed 0.79 g/mL
Kogepunkt 82 °C
Flammepunkt 12 °C (54 °F)
Lugt Alkohollignende
Mængde 25 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Den hydrolyserer med vand.
Formel vægt 233.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5% w/v in isopropanol
Fysisk form Væske