Få mere at vide
Jern(III) isopropoxid, 2,5% w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11344668
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344668 5 mL 5ml
11354668 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043024.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233,109 g/mol
Jern(III)isopropoxid anvendes i nanomaterialer& tynde film, teknik& miljø, katalyse& syntese og energiomdannelse& opbevaring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14995-22-3
Molekylær formel C9H21FeO3
Molekylvægt (g/mol) 233.109
MDL nummer MFCD00070436
InChI nøgle QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
PubChem CID 11961763
IUPAC navn jern(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (III) isopropoxide
Farve Rød til Brun
Tæthed 0.79 g/mL
Kogepunkt 82°C
Flammepunkt 12°C (54°F)
Lugt Alcohol-like
Mængde 5 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes with water.
Formel vægt 233.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.5% w/v in isopropanol
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) isopropoxide, 2.5% w/v in isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanol, Iron(III) isopropoxide