Få mere at vide
Jern(III)hydroxid, gammafase
Beskrivelse
Jern(III)hydroxid,γ -fase bruges til rensning af vand og som absorbent i kemiske processer. Det er involveret i fremstillingen af jernoxid-hydroxid-nanopartikler, som bruges som en meget god adsorbent til blyfjernelse fra akvatiske medier. Det bruges også som pigment, som katalysator og i akvarievandbehandling som fosfatbindemiddel. Desuden anvendes det i maling-lak-lak-industrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) hydroxide |
| Smeltepunkt | 135 °C (dekomponering) |
| Navn note | Gamma-fase |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 88.85 |