Få mere at vide
Iron(III) hydroxide, gamma-phase
Artikelnummer. 11343367
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343367 2 g 2g
11363367 10 g 10g
11353367 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017531.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Jern(III)hydroxid,γ -fase bruges til rensning af vand og som absorbent i kemiske processer. Det er involveret i fremstillingen af jernoxid-hydroxid-nanopartikler, som bruges som en meget god adsorbent til blyfjernelse fra akvatiske medier. Det bruges også som pigment, som katalysator og i akvarievandbehandling som fosfatbindemiddel. Desuden anvendes det i maling-lak-lak-industrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20344-49-4
Molekylær formel FeHO2
Molekylvægt (g/mol) 88.851
MDL nummer MFCD00064782
InChI nøgle AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC navn hydroxy(oxo)jern
SMIL O[Fe]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) hydroxide
Smeltepunkt 135°C (decomposition)
Navn note gamma-phase
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Merck Index 14,4025
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 88.85