Få mere at vide
Jern(III)hydroxid, alfafase
Artikelnummer. 11373587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373587 25 g 25g
11363587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019496.14
 Begrænset vare
På lager
Til brug i vandrensning, som absorberende stof i kemiske processer, som pigment | CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88,851 g/mol
Jern(III)hydroxid anvendes til rensning af vand og som absorbent i kemiske processer. Det bruges også som pigment og som katalysator. Desuden bruges det i noget tatoveringsblæk og i akvarievandbehandling som fosfatbindemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20344-49-4
Molekylær formel FeHO2
Molekylvægt (g/mol) 88.851
MDL nummer MFCD00064782
InChI nøgle AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC navn hydroxy(oxo)jern
SMIL O[Fe]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) hydroxide
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Udseende Brunt pulver
Tæthed 3.4-3.9
Opløselighedsinformation Opløselig i mineralsyrer. Uopløseligt i vand og ethanol.
Formel vægt 88.85