Få mere at vide
Jern(III)hydroxid, 99+%
Artikelnummer. 15473127
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473127 250 g 250g
15463127 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16267.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.01 DKK
    562.65 DKK / 250g
    Spare 100.36 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88,851 g/mol
Jern(III)hydroxid, alfa-fase, bruges som katalysator til proteomikforskning. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jern(III)hydroxid, alfa-fase, bruges som katalysator for proteomikforskning. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20344-49-4
Molekylær formel FeHO2
Molekylvægt (g/mol) 88.851
MDL nummer MFCD00064782
InChI nøgle AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC navn hydroxy(oxo)jern
SMIL O[Fe]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) hydroxide
Navn note Alfa-fase
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 4.1
Lineær formel FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 88.85
Procent renhed ≥99%