Få mere at vide
Jern(III)hydroxid, 20% i H{2}O, nanopartikeldispersion, lav pH,< 5,0 nm APS Antal vægtet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Jern(III)hydroxid bruges i kosmetik, tatoveringsfarver og akvarievandbehandling. Det bruges som pigment og som adsorbent til fjernelse af bly fra akvatiske medier. Det fungerer som en katalysator for proteomikforskning. Det er involveret i fjernelse af giftige selenat- og selenitioner fra vandsystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) hydroxide |
| Navn note | 20% in H2O, nanoparticle dispersion |
| Farve | Rød til brun |
| pH | 3.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | FeO(OH) |
| Merck Index | 14,4025 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 88.85 |
| Vis mere |